Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEPTIN2(4735)
General description
41 kDa
Septin-2 należy do rodziny GTPaz septinowych. Pierwotnie scharakteryzowane jako regulatory cytokinezy, septyny zostały później zaangażowane w inne procesy komórkowe. Ostatnie badania pokazują, że septyny odgrywają szerszą rolę w procesach zależnych od mikrotubul, takich jak kariokineza, egzocytoza i utrzymanie kształtu komórki. Wykazano, że wielu członków rodziny septin kolokalizuje lub oddziałuje z cytoszkieletem mikrotubul, co sugeruje, że mogą to być ogólne właściwości septin. Septin-2 ulega ekspresji w mózgu i może być związany z chorobą Alzheimera.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Znakowane His rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej septynie-2.
Application
Immunofluorescencja: Zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium przy użyciu reprezentatywnej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Zastosuj przeciwciało anty-septyna-2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzone w WB, IF do wykrywania septyny-2 znanej również jako białko 5, septyna 2, wyrażające rozwój komórek prekursorowych.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Septin-2.
Physical form
Nieoczyszczony
Nieoczyszczony poliklonalny królik z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Hek293
Lizat komórek Hek293
Evaluated by Western Blot in Hek293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Septin-2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Septin-2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?