07-1800
Anti-eIF4G Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G1(1981)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Insulin/Energy Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect eIF4G in HeLa cytoplasmic extract and lysates from 293T and S10 cells.