Merck
07-1799
Przeciwciało anty-NCoA-2
from rabbit
Synonim(y):
Transkrypcyjny czynnik pośredniczący 2, białko oddziałujące z receptorem glukokortykoidowym-1, koaktywator receptora jądrowego 2, białko oddziałujące z receptorem glukokortykoidowym 1, koaktywator receptora steroidowego-2, mediatory transkrypcyjne/czynnik pośredniczący 2
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCOA2(10499)
General description
NCoA2 (nuclear receptor coactivator 2) jest koaktywatorem transkrypcji dla receptorów steroidowych i receptorów jądrowych. Znane również jako białko oddziałujące z receptorem glukokortykoidowym 1 (GRIP1), koaktywator receptora steroidowego-2 (SRC-2) lub mediator transkrypcji / czynnik pośredniczący 2 (TIF2), to białko koregulujące zawiera kilka domen oddziałujących z receptorem jądrowym i wewnętrzną aktywność acetylotransferazy histonowej. NCoA-2 pomaga receptorom jądrowym w regulacji ekspresji DNA. W komórkach receptory jądrowe aktywowane ligandem rekrutują NCoA-2 do DNA, gdzie acyluje histony, aby docelowe regiony były dostępne dla maszyn transkrypcyjnych.
~ 160 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu NCoA-2
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do chIP. Patrz Monroe, D.G., et al. (2006) J. Biol. Chem. 281(39):28596-28604.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Zastosuj przeciwciało Anti-NCoA-2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzone w WB do wykrywania NCoA-2 znanego również jako transkrypcyjny czynnik pośredniczący 2, białko oddziałujące z receptorem glukokortykoidowym-1, koaktywator receptora jądrowego 2.
Biochem/physiol Actions
Homologia do myszy i szczura wynosi 95%.
To przeciwciało rozpoznaje NCoA-2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek U2 OS
Evaluated by Western Blot in U2 OS cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SRC2 on 10 µg of U2 OS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1