Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja insuliny/energii
Białko wiążące RNA (RBP)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Lizat komórek Jurkat
The antibody detected HuR at 1:500-1:1,000 dilutions in Jurkat cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HuR
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2