Merck
07-1570-S
Przeciwciało przeciw monometylowi histonu H4 (Lys20), rozmiar próbny
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H4K20me1, histon H4 (monometyl K20), rodzina histonów H4, członek A, histon 1, H4a, klaster histonów 1, H4a
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Histony to wysoce konserwatywne białka, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje te mogą zmieniać lokalną architekturę chromatyny lub rekrutować czynniki trans-działające, które rozpoznają określone modyfikacje histonów (hipoteza "kodu histonowego"). Metylacja histonu H4 przy lizynie 20 jest związana z aktywacją transkrypcji, wyciszaniem genów, tworzeniem heterochromatyny, mitozą i naprawą DNA. Histon H4 jest stopniowo metylowany przy lizynie 20 podczas faz G(2), M i G(1) cyklu komórkowego, a metylacja H4Lys20 jest markerem heterochromatyny. U ssaków żeński chromosom X jest pokryty przez RNA Xist, który jest krytyczny dla wyciszania i jest oznaczony głównie przez metylację H3Lys9, H3Lys27 i H4Lys20.
~11 kDa
Immunogen
Epitop: Monometyl Lys20
Sprzężony z KLH, liniowy syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 15-24
(AKRHR[me1K]VLRD-C) ludzkiego histonu H4.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 μg przeciwciała kontroli ujemnej lub przeciwciała Anti-Monomethyl-Histone H4
(Lys20) i zestawu Magna ChIP A Kit (nr kat. 17-610). Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z monometylo-histonem H4 (Lys20) zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP regionu kodującego GAPDH w porównaniu ze starterami kontrolnymi odpowiadającymi promotorowi GAPDH.
Szczegóły eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 07-1570-S Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) w rozcieńczeniu 1:1000. Białka były wizualizowane przy użyciu anty-króliczej IgG osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Analiza Western Blot:
0,1 μg/mL białek uwidoczniono przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Test blokowania peptydów:
40 μg peptydu histonu H4 zawierającego monometylo-Lys20 zniosło wykrywanie histonu H4 przez anty-monometylo-Histon H4 (Lys20) w analizie immunoblot kwaśnych ekstraktów komórek HeLa (patrz rysunki).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Histony
Przeciwciało anty-monometylowe histonu H4 (Lys20), rozmiar próbny to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania monometylowego histonu H4 (Lys20) znanego również jako H4K20me1, histon H4 (mono metyl K20), członek rodziny histonów H4 A i zostało zatwierdzone w WB.
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami
Rozpoznaje monometylowany histon H4
(Lys20), Mr 11 kDa.
Physical form
Chromatografia powinowactwa
Oczyszczony z surowicy przez chromatografię powinowactwa. Dostarczany w stężeniu 1 mg/ml w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 15 mM NaCl, 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty kwasowe z komórek HeLa.
Routinely evaluated by western blot analysis
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c