Merck
07-1521
Przeciwciało anty-fosfoNDRG3 (Ser331)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko NDRG3, białko Ndr3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
horse, mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer331)
Gene Information
bovine ... Ndrg3(514399)
chimpanzee ... Ndrg3(735544)
human ... NDRG3(57446)
mouse ... Ndrg3(29812)
rat ... Ndrg3(296318)
General description
NDGR3 jest członkiem rodziny genów N-myc down-regulated (NDGR), która obejmuje NDGR1-4. NDGR3 ulega wszechobecnej ekspresji, ale występuje obficie w mózgu, jądrach, prostacie i jajniku. Dokładna rola NDGR3 nie została wyjaśniona; jednak wcześniejsze badania sugerowały, że NDGR3 może odgrywać rolę w spermatogenezie u myszy, a nieprawidłowa ekspresja NDGR3 może prowadzić do proliferacji komórek raka prostaty. Wzrost guza, w którym pośredniczy NDGR3, może być spowodowany regulacją w górę różnych angiogennych chemokin, takich jak ligandy chemokin 1, 3 i 5, które promują angiogenezę w nowotworach.
~33 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany (Ser331)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu NDRG3 fosforylowanemu w (Ser331).
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Wykryj fosfo-NDRG3 (Ser331) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-NDRG3 (Ser331) zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje NDRG3 fosforylowany w (Ser331).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek mysich zarodkowych fibroblastów w różnych warunkach (patrz obrazek).
Evaluated by Western Blot in mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected NDRG3 on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c