Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
19
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
immunogen sequence
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of PHLPP1.
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... PHLPP1(23239)
General description
134 kDa Zaobserwowano przy 110 kDa
PHLPP1 jest fosfatazą białkową odpowiedzialną za defosforylację miejsca Akt (Ser473). Akt (Ser473) jest miejscem aktywacji fosforylacji TORC2 (mTOR).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi PHLPP1.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-PHLPP1 wykrywa poziom PHLPP1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcowy region PHLPP1.
Physical form
Oczyszczona surowica królicza w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in Human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHLPP1 in Human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHLPP1 in Human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c