Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
General description
NAD-zależna deacetylaza białkowa sirtuina-1 (UniProt Q923E4; znana również jako Sir2, mSIRT2a, NAD-zależna deacetylaza sirtuina-1, białko regulatorowe SIR2 homolog 1, Sir2-like 1, SIR2-like protein 1, SIR2alpha) jest kodowana przez gen Sirt1 (znany również jako Sir2l1) (Gene ID 93759) u myszy. Sirtuiny stanowią rodzinę deacetylaz zależnych od NAD+ występujących w prawie wszystkich organizmach. Sirtuiny są zaangażowane w regulację starzenia, transkrypcji, apoptozy i odporności na stres. Pełna długość SirT1 (FLSirT1) odgrywa ważną rolę w homeostazie ludzkiej chrząstki i przeżyciu chondrocytów poprzez pośredniczenie w ekspresji głównych składników anabolicznych chrząstki, kolagenu 2 (I) i agrekanu. Wytwarzanie transkrypcyjnie nieaktywnego fragmentu 75-kDa (75SirT1) poprzez specyficzne dla miejsca rozszczepienie FLSirT1 w aminokwasie 533 przez katepsynę B jest mechanizmem antyapoptotycznym promującym przeżycie ludzkich chondrocytów z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) po ekspozycji na cytokiny prozapalne. Wykazano, że fragment 5SirT1 wiąże się z cytochromem c i prawdopodobnie blokuje tworzenie apoptosomu. Fosforylacja odgrywa ważną rolę w modulowaniu aktywności SirT1 i funkcji komórkowych. Zidentyfikowano wiele kinaz i odpowiadających im miejsc fosforylacji SirT1, w tym pT344 ukierunkowane przez AMPK, pT530 i pS540 ukierunkowane przez Cdk1/Cyclin B, pS46 (mysz) lub pS47 (człowiek) ukierunkowane przez JNK1, pT522 ukierunkowane przez DYRK1A i DYRK3, a także pS27 i pS47 ukierunkowane przez CaMKKβ.
~110 kDa obserwowane
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane GST odpowiadające aminokwasom 1-131 mysiej Sir2α.
Epitop: a.a. 1-131
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Sirt1(Sir2) w komórkach NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-131) nadaje się również do aplikacji Western blotting, immunoprecypitacji i ChIP.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-131) nadaje się również do aplikacji Western blotting, immunoprecypitacji i ChIP.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
Receptory jądrowe
To przeciwciało anty-Sirt1 (Sir2), koniugat Alexa Fluor™ 488 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania Sirt1 (Sir2).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Sirt1.
Physical form
Oczyszczony koniugat przeciwciał króliczych w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sirt1(Sir2) in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sirt1(Sir2) in A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?