Przejdź do zawartości
07-1225
Przeciwciało anty-PP5
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Fosfataza białkowa T, fosfataza serynowo-treoninowa, fosfataza białkowa serynowo-treoninowa 5, fosfataza białkowa 5, podjednostka katalityczna
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP5C(5536)
General description
58 kDa
Fosfataza białkowa 5 (PP5) jest nową ludzką białkową fosfatazą serynowo-treoninową o masie cząsteczkowej 58 kDa. Składa się z C-końcowej domeny katalitycznej fosfatazy i N-końcowej domeny, która ma cztery powtórzenia 34 aminokwasów, z których trzy są ułożone tandemowo. Domena fosfatazy zawiera wszystkie niezmienne motywy rodziny genów PP1/PP2A/PP2B. Nie jest jednak blisko spokrewniona z żadnym innym znanym członkiem tej rodziny fosfataz. W ten sposób tworzy nową podrodzinę fosfataz. Wykazano, że PP5 wyrażona w bakteriach dephosforyluje reszty serynowe w białkach i jest bardziej wrażliwa niż PP1 na promotor nowotworowy kwas okadaikowy. PP5 wydaje się być zlokalizowana w jądrze, gdzie uważa się, że odgrywa rolę w regulacji biogenezy RNA i mitozy jako część szlaku sygnałowego regulującego progresję cyklu komórkowego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z ludzkiego białka fosfatazy białkowej 5.
Application
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne obrazy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała poliklonalnego PP5: Ludzkie jądro
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Wykrywaj PP5 przy użyciu tego przeciwciała anty-PP5 zatwierdzonego do stosowania w WB, IH(P).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfatazę białkową 5 (PP5).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,08% azydkiem sodu
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat, lizaty komórek A549 i MCF-7.
Routinely evaluated by Western Blot on Jurkat lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-5 on 10 μg of Jurkat lysates
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB4092
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)