Przejdź do
06-570-AF488
Przeciwciało anty-fosfohistonowe H3 (Ser10), koniugat Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
H3S10P, histon H3 (fosfo Ser10), histon H3, rodzina 3A, H3.3A, histon H3, rodzina 3B, H3.3B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
12
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający fosfo-histonie H3 (Ser10).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-histon H3 (Ser10) w komórkach NIH/3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3 (Ser10) w lizacie komórek HeLa.
Anti-phospho-H3 (Ser10), Alexa Fluor 488 Conjugate to oczyszczony króliczy poliklon, który wykrywa fosforylację histonu H3 przy serynie 10. Ten Ab jest znakowany Alexa Fluor 488 i zwalidowany w IC. Nieskoniugowana wersja tego przeciwciała została opublikowana i sprawdzona w ICC, IP i WB.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczony koniugat króliczy w buforze zawierającym PBS, 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)