Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
nitration (Tyr)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Nitrotyrozyna powstaje w wyniku działania reaktywnych form azotu, takich jak nadtlenoazotyn i dwutlenek azotu, na reszty tyrozyny w białkach. Nitrotyrozyna jest wskaźnikiem uszkodzenia komórek, stanu zapalnego i produkcji tlenku azotu. Zarówno wolna tyrozyna, jak i związane z białkami reszty tyrozyny są podatne na nitrację. W kilku stanach patologicznych stres oksydacyjny jest zwiększony, co powoduje powstawanie nadtlenku i tlenku azotu, które reagują, tworząc nadtlenoazotyn (ONOO-), który jest wysoce reaktywną cząsteczką. Powoduje to utlenianie białek i lipidów oraz uszkodzenie DNA, co skutkuje utratą funkcji białek i lipidów oraz może zwiększać prawdopodobieństwo mutacji genów. Wyższą częstość występowania nitracji białek odnotowano między innymi w cukrzycy, blaszkach miażdżycowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów. Nitrotyrozyna może być mierzona za pomocą analizy aminokwasowej hydrolizatów białkowych i wykrywana w komórkach i tkankach za pomocą technik immunocytochemicznych z wykorzystaniem przeciwciał opracowanych przeciwko nitrotyrozynie.
Immunogen
Azotowana hemocyjanina Keyhole Limpet (KLH).
Epitop: Azotowana tyrozyna
Application
Anti-Nitrotyrosine AlexaFluor 488 Conjugate, Cat. 06-284-AF488, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białka nitrowane tyrozyną i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 06-284) nadaje się również do Western blottingu, immunocytochemii, immunohistochemii i immunoprecypitacji.
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Sygnalizacja rozwoju
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białka nitrowane tyrozyną.
Physical form
Oczyszczony koniugat przeciwciał króliczych w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells treated with peroxytnitrite.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine in A431 cells treated with 5 mM peroxytnitrite.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine in A431 cells treated with 5 mM peroxytnitrite.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?