Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13A9, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
13A9, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH2(1000)
General description
Kadheryna-2 (UniProt P19022; znana również jako CD325, CDw325, N-cadherin, Neural cadherin) jest kodowana przez gen CDH2 (znany również jako CDHN, NCAD) (Gene ID 1000) u człowieka. Kadheryny stanowią rodzinę zależnych od wapnia białek adhezyjnych komórka-komórka, które odgrywają ważną rolę w rozwoju embrionalnym i utrzymaniu prawidłowej architektury tkanek. Kadheryny składają się z domeny zewnątrzkomórkowej (a.a. 160-724 ludzkiej N-kadheryny) z pięcioma homologicznymi powtórzeniami, która pośredniczy w adhezji, jednoprzebiegowej domeny transbłonowej (a.a. 725-745 ludzkiej N-kadheryny) i konserwowanej domeny cytoplazmatycznej (a.a. 746-906 ludzkiej N-kadheryny), która oddziałuje z kateninami, łącząc kadheryny z cytoszkieletem aktynowym. Ponadto, znany substrat Src p120ctn również moduluje siłę adhezji zależnej od kadheryn poprzez oddziaływanie z kadherynami w ich wewnątrzkomórkowej domenie błonowej. Kadheryny są syntetyzowane jako białka prekursorowe, które muszą być proteolitycznie rozszczepione w celu wygenerowania funkcjonalnych, dojrzałych białek. Nowo zsyntetyzowana proN-kadheryna (a.a. 1-906) jest fosforylowana i przetwarzana proteolitycznie przed transportem do błony plazmatycznej. Ponadto, plakoglobina (gamma-katenina) i beta-katenina wiążą się tylko z fosforylowaną proN-kadheryną, podczas gdy p120ctn może wiązać się zarówno z fosforylowaną, jak i niefosforylowaną proN-kadheryną. N-końcowy region sygnałowy i propeptydowy (a.a. 1-25 i 26-159 ludzkiej N-kadheryny) jest proteolitycznie usuwany, a główny kompleks N-kadheryna-katenina jest montowany w retikulum endoplazmatycznym lub przedziale Golgiego przed lokalizacją w błonie plazmatycznej, gdzie można ustalić powiązanie z cytoszkieletem aktynowym.
Zaobserwowano ~140 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 82,03 kDa (dojrzała) i 99,81/97,04 kDa (izoforma 1/2 pro-forma) z powodu potranslacyjnej glikozylacji i fosforylacji.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażone ludzkie białko fuzyjne MBP domeny cytoplazmatycznej N-kadheryny (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Epitop: Domena cytoplazmatyczna.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia immunobarwiła macierz zewnątrzkomórkową stabilnych blaszek miażdżycowych oraz w regionie czapeczki włóknistej bogatej w komórki mięśni gładkich naczyń (VSMC) przy użyciu pochodzących od pacjentów skrawków tkanki tętnicy szyjnej wewnętrznej zatopionych w parafinie (Musumeci, G., et al. (2014). Histol. Histopathol. 29(6):707-719).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła silną immunoreaktywność N-kadheryny w parafinowych tkankach raka odbytnicy (RC) z dodatnim statusem przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych (RLNM), podczas gdy tylko słaba immunoreaktywność N-kadheryny została wykryta w RC z ujemnym RLNM, a nie zaobserwowano barwienia N-kadheryny w prawidłowym nabłonku jelita grubego (Fan, X.J., et al. (2012). Br. J. Cancer. 106(11):1735-1741).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność N-kadheryny w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki raka wątrobowokomórkowego (HCC). Stwierdzono istotną odwrotną korelację między poziomami ekspresji RUNX3 i N-kadheryny (Tanaka, S., et al. (2012). Int. J. Cancer. 131(11):2537-2546).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną ekspresję N-kadheryny w komórkach raka CCL185 po przejściowej infekcji wirusem Epsteina-Barr (EBV). Fenotyp podobny do EMT utrzymywał się nawet po utracie wirusa w wyniku wycofania ciśnienia selekcji hodowli (Queen, K.J., et al. (2013). Int. J. Cancer. 132(9):2076-2086).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła N-kadherynę w lizatach komórek ludzkiego raka wątrobowokomórkowego (HCC) Hep3B, Huh7, HLF i SK-Hep1 (Tanaka, S., et al. (2012). Int. J. Cancer. 131(11):2537-2546).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zarówno nieprzetworzoną (pro-), jak i przetworzoną (dojrzałą) formę N-kadheryny w lizacie komórek HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła N-kadherynę w lizacie ludzkich fibroblastów WI-38, ale nie w lizacie ludzkich komórek raka kosmówki łożyska JAr (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność N-kadheryny zlokalizowaną głównie na granicach komórka-komórka za pomocą fluorescencyjnego barwienia immunocytochemicznego 1% utrwalonych paraformaldehydem, przepuszczalnych dla metanolu komórek HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność N-kadheryny kolokalizowaną z immunoreaktywnością alfa- i beta-kateniny poprzez podwójne fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne utrwalonych ludzkich fibroblastów WI-38 (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywne partie koimmunoprecypitowały alfa-kateninę, beta-kateninę i plakoglobinę z N-kadheryną z lizatów ludzkich fibroblastów WI-38 i komórek HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276; Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła silną immunoreaktywność N-kadheryny w parafinowych tkankach raka odbytnicy (RC) z dodatnim statusem przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych (RLNM), podczas gdy tylko słaba immunoreaktywność N-kadheryny została wykryta w RC z ujemnym RLNM, a nie zaobserwowano barwienia N-kadheryny w prawidłowym nabłonku jelita grubego (Fan, X.J., et al. (2012). Br. J. Cancer. 106(11):1735-1741).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność N-kadheryny w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki raka wątrobowokomórkowego (HCC). Stwierdzono istotną odwrotną korelację między poziomami ekspresji RUNX3 i N-kadheryny (Tanaka, S., et al. (2012). Int. J. Cancer. 131(11):2537-2546).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną ekspresję N-kadheryny w komórkach raka CCL185 po przejściowej infekcji wirusem Epsteina-Barr (EBV). Fenotyp podobny do EMT utrzymywał się nawet po utracie wirusa w wyniku wycofania ciśnienia selekcji hodowli (Queen, K.J., et al. (2013). Int. J. Cancer. 132(9):2076-2086).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła N-kadherynę w lizatach komórek ludzkiego raka wątrobowokomórkowego (HCC) Hep3B, Huh7, HLF i SK-Hep1 (Tanaka, S., et al. (2012). Int. J. Cancer. 131(11):2537-2546).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zarówno nieprzetworzoną (pro-), jak i przetworzoną (dojrzałą) formę N-kadheryny w lizacie komórek HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła N-kadherynę w lizacie ludzkich fibroblastów WI-38, ale nie w lizacie ludzkich komórek raka kosmówki łożyska JAr (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność N-kadheryny zlokalizowaną głównie na granicach komórka-komórka za pomocą fluorescencyjnego barwienia immunocytochemicznego 1% utrwalonych paraformaldehydem, przepuszczalnych dla metanolu komórek HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność N-kadheryny kolokalizowaną z immunoreaktywnością alfa- i beta-kateniny poprzez podwójne fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne utrwalonych ludzkich fibroblastów WI-38 (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywne partie koimmunoprecypitowały alfa-kateninę, beta-kateninę i plakoglobinę z N-kadheryną z lizatów ludzkich fibroblastów WI-38 i komórek HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276; Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Adhezja (CAMs)
Adhezja (CAMs)
Wykrywaj N-kadherynę za pomocą tego przeciwciała anty-N-kadherynowego, klon 13A9, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 13A9 rozpoznaje N-kadherynę, ale nie P-, E- lub M-kadherynę (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Physical form
Nieoczyszczony
Supernatant hodowli hybrydoma mysich monoklonalnych immunoglobulin zawierający 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000-5000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected N-cadherin in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000-5000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected N-cadherin in HeLa cell lysate.
Other Notes
Zastępuje: 04-1126
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany