Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
10H11.E12, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10H11.E12, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1981)
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
Kinaza serynowo-białkowa ATM (EC 2.7.11.1; UniProt Q13315; znana również jako A-T mutated, Ataxia telangiectasia mutated) jest kodowana przez gen ATM (znany również jako AT) (Gene ID 472) u człowieka. Zmutowana kinaza ataksji teleangiektazji (ATM) oraz kinaza ataksji teleangiektazji i kinaza związana z Rad3 (ATR) to pokrewne kinazy, które regulują punkty kontrolne cyklu komórkowego i naprawę DNA. Mutacja w genie ATM skutkuje autosomalną recesywną chorobą ataksji teleangiektazji (AT). Znane substraty ATM obejmują p53, p95/NBS1, MDM2, Chk2, BRCA1, CtIP, 4E-BP1 i Chk1. Sekwencja S/TQ stanowi podstawowy motyw miejsca fosforylacji substratów. Hydrofobowe aminokwasy w pozycjach -3 i -1 oraz ujemnie naładowane aminokwasy w pozycji +1 są pozytywnymi determinantami fosforylacji substratu, podczas gdy dodatnio naładowane reszty otaczające S/TQ są determinantami negatywnymi. Złożone fenotypy komórek pochodzących od pacjentów z AT sugerują, że ATM ma dodatkowe substraty komórkowe. ATM występuje jako nieaktywny homodimer lub multimer przed aktywacją. Dwuniciowe pęknięcia DNA indukowane przez promieniowanie jonizujące (IR) powodują szybką autofosforylację ATM przy Ser1981 u ludzi lub odpowiedniku Ser1987 u myszy.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-430) rozpoznaje docelowe pasmo ~370 kDa fosfoATM i niespecyficzne pasmo >400 kDa.
Immunogen
Epitop: pSer1981.
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1974-1988 (SLAFEEG[pS]QSTTISS) ludzkiego ATM. Sekwencja immunizująca jest 11/12 identyczna z odpowiednią sekwencją mysią i szczurzą.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-740, MAB3806 i MAB3806-C) nadaje się również do testów ELISA, immunocytochemii, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western blotting. Koniugat PE (nr kat. FCMAB110P) jest również dostępny i przetestowany do zastosowań w cytometrii przepływowej.
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-fosfoATM (Ser1981), klon 10H11.E12, Alexa Fluor™ 488 jest przeciwciałem przeciwko fosfoATM (Ser1981) do stosowania w immunocytochemii.
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ATM fosforylowanym przy serynie 1981. Klon 10H11.E12 jest objęty patentem USA nr 6,916,627 i 7,108,992.
Physical form
Oczyszczone białko G
Oczyszczony mysi monoklonalny koniugat przeciwciała IgG1κ w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected UV-induced ATM Ser1981 phosphorylation in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected UV-induced ATM Ser1981 phosphorylation in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?