Przejdź do
05-621
Przeciwciało anty-CUGBP1, klon 3B1
clone 3B1, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B1, monoclonal
Application:
EMSA, ICC, IP, WB
Citations:
15
1990,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3B1, monoclonal
species reactivity
bovine, mouse, human, rabbit, rat, pig
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CELF1(10658)
General description
50kDa
Dystrofia miotoniczna (MD) jest autosomalną dominującą chorobą nerwowo-mięśniową, która jest związana z ekspansją powtórzeń (CTG)n w 3′-nietranslacyjnym regionie genu kinazy białkowej miotoniny (Mt-PK). Białko wiążące pre-mRNA/mRNA (CUG)n oligonukleotydów z powtórzeniami tripletowymi może odgrywać ważną rolę w patogenezie DM. Białko komórek HeLa, CUG-BP1, zostało oczyszczone w oparciu o jego zdolność do specyficznego wiązania oligonukleotydów (CUG)8 in vitro. CUG-BP1 jest głównym białkiem wiążącym (CUG)8 w normalnych komórkach. CUG-BP1 został zidentyfikowany jako izoforma nowej heterogenicznej rybonukleoproteiny jądrowej (hnRNP), hNab50. Białko CUG-BP/hNab50 jest zlokalizowane głównie w jądrze i jest związane z poliadenylowanym RNA in vivo. Badania in vitro wiązania RNA / fotosieciowania pokazują, że CUG-BP / hNab50 wiąże się z RNA zawierającym 3′-UTR Mt-PK.
Immunogen
Pełnej długości białko fuzyjne GST odpowiadające ludzkiemu CUG-BP1, znane również jako heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa (hnRNP) hNab50
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało anty-CUGBP1, klon 3B1 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania CUGBP1 i zostało zwalidowane w EMSA, IP, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
CUG-BP1
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)