Przejdź do zawartości
05-421-AF488
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka C, klon 1D6, koniugat Alexa 488
clone 1D6, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Podjednostka katalityczna alfa fosfatazy serynowo-treoninowej 2A, PP2A-alfa, PP2Ac, PP2Calpha, białko replikacyjne C, RP-C
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
1D6, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
species reactivity
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
Podjednostka katalityczna alfa fosfatazy serynowo-treoninowej 2A (EC 3.1.3.16; UniProt P67775; PP2A-alfa, PP2Ac, PP2Calpha, Replication protein C, RP-C) jest kodowana przez gen PPP2CA (znany również jako PP2CA) (Gene ID 5515) u człowieka. Fosfataza białkowa 2 (PP2 lub PP2A) jest wszechobecnie wyrażaną heterotrimeryczną fosfatazą białkową serynowo-treoninową o szerokiej specyficzności substratowej, takiej jak Raf, MEK i AKT. PP2A składa się ze strukturalnej podjednostki A i katalitycznej podjednostki C jako dimerycznego rdzenia enzymu oraz regulacyjnej podjednostki B. Istnieją dwie różne podjednostki A (PPP2R1A i PPP2R1B), dwie różne podjednostki C (PPP2CA i PPP2CB) oraz 12 różnych podjednostek B (PPP2R2B-D, PPP2R3A-C, PPP2R4, PPP2R5A-E). Aktywność enzymatyczna podjednostki katalitycznej ulega zmianie po związaniu podjednostki A nawet przy braku podjednostki B. Uważa się, że podjednostki B odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu lokalizacji i specyficznej aktywności holoenzymów A/C.
Zaobserwowano ~36 kDa. Obliczono 35,59 kDa (izoforma 1) i 29,74 kDa (izoforma 2).
Immunogen
Epitop: Aminokwasy 295-309.
Syntetyczny peptyd o długości 16 reszt (C-RGEPHVTRRTPDYFL) odpowiadający aminokwasom 295-309 podjednostki katalitycznej 36 kDa ludzkiej fosfatazy białkowej 2A (PP2A).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PP2A w komórkach NIH/3T3 i HUVEC.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-421) nadaje się również do zastosowań w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western blotting.
Anti-PP2A, C subunit Antibody, clone 1D6, Alexa Fluor 488 Conjugate to przeciwciało przeciwko PP2A do stosowania w immunocytochemii.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że rozpoznaje obie splicowane izoformy ludzkiej podjednostki katalitycznej PP2A zgłoszone przez UniProt (P67775).
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczony mysi monoklonalny koniugat przeciwciała IgG2bκ w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PP2A in A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)