Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-winkulina, klon V284, clone V284, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
V284, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse, rabbit, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone V284, monoclonal | clone VIIF9 (7F9), monoclonal | clone VIIF9 (7F9), monoclonal | clone MAB1, monoclonal |
| species reactivity human, rat, mouse, rabbit, chicken | species reactivity rat, mouse, rabbit, human | species reactivity mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... INS(3630) |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-winkulina, klon V284
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?