Przejdź do
05-23-0751
Hormon stymulujący α-melanocyty
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone.
Synonim(y):
α-MSH, melanotropina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H109N21O19S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1664.88
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
465,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CO)Cc6ccc(cc6)O)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)NC(Cc5[nH]cnc5)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C77H109N21O19S/c1-42(2)64(65(79)106)97-75(116)61-20-13-30-98(61)76(117)54(18-10-11-28-78)88-62(103)38-85-66(107)57(34-46-36-84-50-17-9-8-16-49(46)50)94-67(108)51(19-12-29-83-77(80)81)89-70(111)55(32-44-14-6-5-7-15-44)92-72(113)58(35-47-37-82-41-86-47)95-68(109)52(25-26-63(104)105)90-69(110)53(27-31-118-4)91-74(115)60(40-100)96-71(112)56(33-45-21-23-48(102)24-22-45)93-73(114)59(39-99)87-43(3)101/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,84,99-100,102H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H2,79,106)(H,82,86)(H,85,107)(H,87,101)(H,88,103)(H,89,111)(H,90,110)(H,91,115)(H,92,113)(H,93,114)(H,94,108)(H,95,109)(H,96,112)(H,97,116)(H,104,105)(H4,80,81,83)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58?,59-,60-,61-,64-/m0/s1
InChI key
WHNFPRLDDSXQCL-PDEGJNOBSA-N
General description
Syntetyczny hormon stymulujący α-melanocyty. Hormon peptydowy wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej. Kontroluje intensywność pigmentacji. Silny inhibitor ekspresji ICAM-1 w złośliwych melanocytach.
Packaging
Tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa. Sprzedawane na podstawie zawartości peptydów.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH₂
Morandini, R., et al. 1998. J. Cell Physiol. 175, 276.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4135M8764M8693
form
lyophilized
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.1% aqueous TFA: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hormon stymulujący α-melanocyty
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c