Przejdź do
05-23-0101
Angiotensyna II, ludzka
Plays an important role in the regulation of blood pressure.
Synonim(y):
DRVYIHPF, kąt II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
250,00 zł
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
316,00 zł
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H71N13O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1046.18
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
42020611
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
250,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
technique(s)
cell based assay: suitable
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(=O)O)N
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... ACE2(59272)
General description
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Przepuszczalność komórek: nie
Aktywność cyklazy adenylanowej
Produkt nie konkuruje z ATP.
Odwracalny: nie
Application
Angiotensyna II, Human została wykorzystana do wywołania zwłóknienia u myszy w celu oceny wpływu utraty fibroblastów na czynność serca po urazie. Została również wykorzystana do wywołania progresji tętniaka aorty brzusznej (AAA) u myszy.
Biochem/physiol Actions
Angiotensyna II jest kluczowym składnikiem układu renina-angiotensyna (RAS). Odgrywa istotną rolę w zwężaniu naczyń krwionośnych, regulacji ciśnienia krwi i kontrolowaniu równowagi płynów poprzez wpływ na zatrzymywanie sodu i wody w kanalikach nerkowych. Ponadto angiotensyna II stymuluje uwalnianie aldosteronu z nadnerczy, przyczyniając się do utrzymania regulacji równowagi płynów i elektrolitów. Angiotensyna II sprzyja również stanom zapalnym i uszkodzeniom tkanek. Hamuje aktywność cyklazy adenylanowej u szczurów z nadciśnieniem samoistnym. Angiotensyna II aktywuje również JAK2 w komórkach mięśni gładkich, a także kilka kinaz, w tym p125FAK, cytozolową kinazę tyrozynową zależną od wapnia i p60c-src w różnych typach komórek. W komórkach mięśni gładkich naczyń aktywuje ERK1/2, JNK i kinazę p38 MAP.
Packaging
Tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne do 1 tygodnia w temperaturze 4°C lub do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH
Zhu, M., et al. 2000. J. Neurophysiol.84, 2494.
Natarajan, R., et al. 1999. Hypertension 33, 378.
Mazzolai, L., et al. 1998. Hypertension 31, 1324.
Earp, H.S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 28440.
Ishida, M., et al. 1995. Circ. Res. 77, 1053.
Vyas, S.J., and Jackson, E.K. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 768.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angiotensyna II, ludzka
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)