Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
GD11, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
GD11, monoclonal
species reactivity
rat, human, mink, mouse, avian
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Kinaza tyrozynowo-białkowa transformująca białko Src (EC 2.7.10.2; UniProt P00526; znana również jako p60-Src, pp60v-src, v-Src) jest kodowana przez gen V-SRC (Gene ID 1491925) szczepu Prague C wirusa mięsaka Rousa (RSV-PrC).
Gen V-SRC wirusa mięsaka Rousa (RSV) jest pierwszym odkrytym onkogenem retrowirusowym. V-SRC koduje kinazę tyrozynową v-Src, która przekształca zainfekowane komórki gospodarza w niekontrolowaną mitozę, zapewniając obfite komórki do świeżej infekcji. Nieonkogenny kurzy gen c-Src (komórkowy Src) strukturalnie związany z v-Src został odkryty później w 1979 roku przez J. Michaela Bishopa i Harolda E. Varmusa. Uważa się, że RSV pierwotnie przejął protoonkogen SRC kurczaka (Gene ID 396442; UniProt P00523) i włączył go do swojego genomu w zmutowanej formie konkogenu. c-Src zawiera sześć funkcjonalnych regionów, domenę Src homology 4 (SH4), unikalny region, domenę SH3, domenę SH2, domenę katalityczną i krótki ogon regulacyjny. W stanie nieaktywnym Src jest fosforylowany na Tyr527. pTyr527 oddziałuje z domeną SH2, co pomaga domenie SH3 oddziaływać z domeną łącznikową i w konsekwencji utrzymuje nieaktywną jednostkę ściśle związaną. Defosforylacja pTyr527 destabilizuje nieaktywną konformację, otwierając domeny SH3, SH2 i kinazę, prowadząc do autofosforylacji Tyr416 i aktywacji c-Src.
Gen V-SRC wirusa mięsaka Rousa (RSV) jest pierwszym odkrytym onkogenem retrowirusowym. V-SRC koduje kinazę tyrozynową v-Src, która przekształca zainfekowane komórki gospodarza w niekontrolowaną mitozę, zapewniając obfite komórki do świeżej infekcji. Nieonkogenny kurzy gen c-Src (komórkowy Src) strukturalnie związany z v-Src został odkryty później w 1979 roku przez J. Michaela Bishopa i Harolda E. Varmusa. Uważa się, że RSV pierwotnie przejął protoonkogen SRC kurczaka (Gene ID 396442; UniProt P00523) i włączył go do swojego genomu w zmutowanej formie konkogenu. c-Src zawiera sześć funkcjonalnych regionów, domenę Src homology 4 (SH4), unikalny region, domenę SH3, domenę SH2, domenę katalityczną i krótki ogon regulacyjny. W stanie nieaktywnym Src jest fosforylowany na Tyr527. pTyr527 oddziałuje z domeną SH2, co pomaga domenie SH3 oddziaływać z domeną łącznikową i w konsekwencji utrzymuje nieaktywną jednostkę ściśle związaną. Defosforylacja pTyr527 destabilizuje nieaktywną konformację, otwierając domeny SH3, SH2 i kinazę, prowadząc do autofosforylacji Tyr416 i aktywacji c-Src.
~60 kDa.
Immunogen
Epitop: Aminokwasy 82-169.
Rekombinowany PrA-RSV p60src.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło Src w komórkach A431, HUVEC i NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. MAB1618) nadaje się również do zastosowań w Western blottingu, immunocytochemii, immunofluorescencji i immunoprecypitacji.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. MAB1618) nadaje się również do zastosowań w Western blottingu, immunocytochemii, immunofluorescencji i immunoprecypitacji.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Onkoproteiny
Onkoproteiny
Przeciwciało anty-Src, klon GD11, koniugat Alexa Fluor™ 488 jest przeciwciałem przeciwko Src do stosowania w immunocytochemii.
Biochem/physiol Actions
Klon GD11 reagował z v-Src szczepów Rous sarcoma virus (RSV) Prague podgrupa A (PrA-RSV), Schmidt-Ruppin podgrupa D (SRD-RSV) i Bratislava 77 podgrupa C (B77 C-RSV). Klon GD11 wykrył enzymatycznie aktywny c-Src z różnych komórek kurzych, gryzoni i ludzkich (Parsons, S.J., et al. (1984). J. Virol. 51(2):272-82).
Physical form
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 sprzężone w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: An 1:100 dilution of this antibody detected Src in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: An 1:100 dilution of this antibody detected Src in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?