Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4F11, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócclone
4F11, monoclonal
Quality Segment
form
liquid
isotype
IgG1κ
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Mieszanina oczyszczonych metodą powinowactwa fosfobiałek tyrozynowych z fibroblastów zarodka pisklęcia z ekspresją aktywowanego pp60src
Biochem/physiol Actions
Klon 4F11 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym kortaktynę.
Preparation Note
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-kortaktyna(p80/85), klon 4F11
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c