Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
Sm1.2, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Sm1.2, monoclonal
species reactivity
chicken, rat, mouse, human, fish
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1(3479)
General description
Insulinopodobny czynnik wzrostu I (UniProt P05019; znany również jako IGF-I, Somatomedin-C) jest kodowany przez gen IGF1 (znany również jako IGFI, MGF) (identyfikator genu 3479) u człowieka. Ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu-I (IGF-I) jest jednołańcuchowym 70-aminokwasowym polipeptydem, który wykazuje homologię strukturalną z insuliną i ludzkim IGF-II. IGF-I odgrywa kluczową rolę we wzroście, różnicowaniu i rozwoju poprzez mechanizmy autokrynne, parakrynne i endokrynne. Jest mitogenem i ma również wpływ na migrację i różnicowanie komórek. IGF-I jest regulatorem metabolizmu i jest również zaangażowany w patofizjologię raka, cukrzycy i otyłości. Po związaniu tetramerycznego receptora (alfa:beta)2 IGF-I, łańcuchy alfa receptora indukują autofosforylację tyrozyny łańcuchów beta, co z kolei wyzwala specyficzną dla typu komórki kaskadę zdarzeń sygnalizacyjnych.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Wysoko oczyszczony ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I; Somatomedin C; Sm-C) skoniugowany z mysią albuminą (Van Wyk, J.J., and Bruton, E.T. (1997). Endocrinology. 138(10):4521-4522). Działanie somatomedyn na wzrost komórek: Wpływ selektywnej neutralizacji somatomedyny C (IGF-I) przeciwciałem monoklonalnym. In: Raiti, S., Tolman, and R.A. (eds.), Human Growth Hormone. pp. 585-599. Plenum Publishing Corp., New York, NY).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IGF-I w komórkach HeLa i NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-172) nadaje się również do Western blottingu, immunohistochemii, immunoprecypitacji i neutralizacji.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-172) nadaje się również do Western blottingu, immunohistochemii, immunoprecypitacji i neutralizacji.
Anti-IGF-I Antibody, clone Sm1.2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate to przeciwciało przeciwko IGF-I do stosowania w immunocytochemii.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Neuronauka sygnalizacyjna
Neuronauka sygnalizacyjna
Biochem/physiol Actions
IGF-I (Russel, W.E., (1984). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 81 (8): 2389-2392). 40% reaktywności krzyżowej na IGF-II (Van Wyk, J.J., i Bruton, E.T. (1997). Endocrinology. 138(10):4521-4522).
Physical form
Oczyszczone białko G
Oczyszczony koniugat przeciwciał mysich w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected IGF-I in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected IGF-I in A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?