Przejdź do
05-1567
Przeciwciało anty-p120 katenina, klon 15D2
clone 15D2, from mouse
Synonim(y):
Substrat Src związany z kadheryną, katenina (białko związane z kadheryną), delta 1, katenina, delta 1, katenina p120
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15D2, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
5
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
15D2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNND1(1500)
General description
90-120 kDa
Katenina p120 jest białkiem związanym z kadheryną, które wiąże białka wewnątrzkomórkowe, takie jak mała GTPaza RhoA, i kontroluje funkcjonowanie i stabilność E-kadheryny. Białka z rodziny p120 i ich izoformy są wyrażane w komórkach poprzez alternatywny splicing, a wszystkie z nich są niezbędne do sygnalizacji HGF dla Rac1.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko fuzyjne pochodzące z C-końca mysiego p120
Application
Immunocytochemia:
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-p120 katenina, klon 15D2 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC, FC do wykrywania p120 kateniny znanej również jako substrat Src związany z kadheryną, katenina (białko związane z kadheryną) delta 1.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje kateninę p120
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Hela.
Evaluated by Western Blot on Hela cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 g/mL of this antibody detected p120 Catenin in lysate from Hela cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-237
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)