Merck
05-1530-M
Przeciwciało przeciwko importynie beta-1, klon 3H14
clone 3H14, from mouse
Synonim(y):
Podjednostka beta-1 karioferyny, czynnik jądrowy P97, importyna 1, importyna 90, podjednostka beta-1 importyny, karioferyna (importyna) beta 1, karioferyna beta 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H14, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3H14, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KPNB1(3837)
General description
Importyna beta-1 (znana również jako podjednostka beta-1 importyny) ułatwia import białek jądrowych. Odbywa się to poprzez asocjację z sygnałem lokalizacji jądrowej (NLS) i białkiem adaptorowym, takim jak podjednostka importyny alfa, która wiąże się z jądrem, lub bezpośrednio, gdy białko działa jako autonomiczny receptor transportu jądrowego.
Import makrocząsteczek zawierających NLS wymaga heterodimeru podjednostek importyny alfa i beta, zwanych również karioferynami. Importyna alfa wiąże cytoplazmatyczne białko zawierające NLS, a importyna beta dokuje kompleks po cytoplazmatycznej stronie kompleksu porów jądrowych. W przemieszczaniu się przez pory jądrowe pośredniczy małe białko wiążące GTP Ran poprzez mechanizm wymagający energii. Wykorzystując trifosforany nukleotydów i Ran, kompleks transportu jądrowego przemieszcza się do porów jądrowych, a podjednostki importyny dysocjują. Importyna alfa i jej białko pasażerskie wchodzą do nukleoplazmy, podczas gdy importyna beta pozostaje w porach.
~ 97 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej importynie beta-1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Użyj przeciwciała przeciw importynie beta-1, klon 3H14 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC w celu wykrycia importyny beta-1 znanej również jako podjednostka beta-1 karioferyny, czynnik jądrowy P97.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje importynę beta-1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Importin beta-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c