Merck
05-1354
Przeciwciało anty-histonowe H3 (dimetyl K9, fosfo S10), klon 6HH3-2C5
ascites fluid, clone 6HH3-2C5, from mouse
Synonim(y):
H3K9me2S10P, histon H3 (di metyl K9, fosfo S10), histon H3, rodzina 3B (H3.3B)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6HH3-2C5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
6HH3-2C5, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
Drosophila (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9), phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, a histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Sam termin "histon H3" jest celowo niejednoznaczny, ponieważ nie rozróżnia wariantów sekwencji ani stanu modyfikacji. Histon H3 jest ważnym białkiem w rozwijającej się dziedzinie epigenetyki, gdzie uważa się, że jego warianty sekwencji i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów.
~17 kDa
Immunogen
Epitop: Dimetyl (Lys9) i Fosfo (Ser10)
Syntetyczny liniowy peptyd odpowiadający dimetylowi (Lys9) i fosfo (Ser10) histonu H3.
Application
Immunocytochemia:
Rozcieńczenie 1:500 reprezentatywnej partii tego przeciwciała wykryło dimetylo (Lys9)-fosfo (Ser10) histon H3 w komórkach A431 i HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-Histone H3 (Dimethyl K9, Phospho S10), klon 6HH3-2C5 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC do wykrywania Histone H3 (Dimethyl K9 znany również jako H3K9me2S10P, Histone H3 (di methyl K9 phospho S10).
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje fosfo(Ser10) dimetylu (Lys9) na histonie H3.
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1κ z azydkiem sodu 0,05%.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Nietraktowane i traktowane etopozydem ekstrakty kwasu HeLa.
Evaluated by western blot in untreated and Etoposide-treated HeLa acid extracts.
Western Blot Analysis:
A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dimethyl (Lys9)-Phospho (Ser10) Histone H3 in 10 µg of untreated and Etoposide-treated HeLa acid extracts.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)