Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AF27, monoclonal
Application:
ChIP, IP
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AF27, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMI1(648)
General description
Białko BMI1 należy do grupy białek polycomb (PcG). Białka PcG tworzą kompleksy wielobiałkowe, które działają jako represory transkrypcji. Kilka linii dowodów wskazuje na udział BMI1 w procesie nowotworzenia. BMI1 współpracuje z c-Myc w generowaniu chłoniaków u podwójnie transgenicznych myszy. BMI1 blokuje starzenie i unieśmiertelnia mysie fibroblasty zarodkowe, choć nie ludzkie fibroblasty, a w połączeniu z aktywowanym genem H-ras prowadzi do transformacji nowotworowej. Gen BMI1 ulega amplifikacji w niektórych chłoniakach z komórek płaszcza i ulega nadekspresji w podgrupie niedrobnokomórkowego raka płuc, raka jelita grubego, szpiczaka mnogiego i rdzeniaka, ale nie w glejakach. Transformacja ludzkich hematopoetycznych komórek progenitorowych przez onkogenne białko fuzyjne E2a-Pbx1 wymaga BMI1.
~35 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane MBP odpowiadające pełnej długości ludzkiego BMI1.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w ChIP. (Bracken, A.P., et al., 2007).
Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w ChIP. (Bracken, A.P., et al., 2007).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-BMI1, klon AF27 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania BMI1, znanego również jako onkogen palca pierścieniowego polikombinowego BMI1, homolog onkogenu wirusa białaczki mysiej (bmi-1) i zostało zwalidowane w IP, ChIP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje BMI1.
Physical form
Anty-BMI1, klon AF27
Format: Oczyszczony
Oczyszczony mysi monoklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MEF1
Lizat komórek MEF1
Evaluated by Immunoprecipitation in MEF1 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 μg/mL of this antibody immunoprecipitated BMI1 from 100 μg of MEF1 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 μg/mL of this antibody immunoprecipitated BMI1 from 100 μg of MEF1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c