Merck
05-1243
Przeciwciało anty-Sirt1, klon 3H10.2
clone 3H10.2, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H10.2, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H10.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
General description
120 kDa
Wiadomo, że białko Sir2 w drożdżach funkcjonuje w procesach wyciszania transkrypcji poprzez deacetylację histonów H3 i H4. Niedawno opisany ludzki homolog Sir2, znany jako SIRT1, został powiązany z białkiem supresorowym nowotworu p53. Obecnie istnieje pięć opisanych ludzkich homologów drożdżowej Sir2, które nazwano SIRT1-5.
SIRT1 wiąże i deacetyluje p53 ze specyficznością dla jego C-końcowej reszty Lys382 w odpowiedzi na regulację w górę ciał jądrowych białka białaczki promielocytowej (PML) lub onkogennego Ras. Wykazano, że deacetylacja p53 SIRT1 negatywnie reguluje transkrypcję, w której pośredniczy p53, zapobiegając starzeniu się komórek i apoptozie indukowanej przez uszkodzenia DNA i stres. SIRT1 jest HDAC, który jest ważny w tworzeniu represyjnych struktur chromatyny i odgrywa rolę w zwiększaniu długości życia.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 508-616 ludzkiego Sirt1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-Sirt1, klon 3H10.2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania Sirt1 znanego również jako Sirtuin 1, Silent mating type Information Regulation-2 i zostało przetestowane w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Ludzki Sirt1. Nie reaguje krzyżowo z lizatami z mysich komórek NIH/3T3 lub szczurzych komórek PC12.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony w PBS z 0,05% azydkiem sodu
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on nuclear extract from HeLa cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-707
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)