Przejdź do
05-1117
Przeciwciało anty-VEGF, klon VG1
ascites fluid, clone VG1, from mouse
Synonim(y):
Czynnik przepuszczalności naczyń, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A, izoforma czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF165
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
VG1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
7
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
clone
VG1, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Około 12-28 kDa
VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGFA, VEGF-A), dimeryczny ligand, jest jednym z najsilniejszych mitogenów angiogennych. VEGF jest wydzielany przez komórki nowotworowe i inne komórki narażone na niedotlenienie. VEGF jest wysoce specyficznym mitogenem dla komórek śródbłonka naczyniowego. Siedem izoform VEGF (a, b, c, d, e, f, g) powstaje w wyniku alternatywnego składania pojedynczego genu VEGF. Najczęściej badane izoformy to VEGF121, VEGF165 i VEGF189 (odpowiednio f, d i b). Wszystkie siedem izoform różni się masą cząsteczkową i właściwościami biologicznymi, takimi jak zdolność do wiązania się z proteoglikanami heparanowo-siarczanowymi na powierzchni komórek. Ekspresja VEGF jest nasilana i wydzielana przez komórki nowotworowe w odpowiedzi na niedotlenienie, aktywowane onkogeny i różne cytokiny.
Immunogen
Rekombinowana ludzka izoforma VEGF 189aa
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Wykrywaj VEGF za pomocą tego przeciwciała anty-VEGF, klon VG1 zatwierdzony do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Wykrywa izoformy VEGF o długości 121, 165 i 189 aminokwasów.
Physical form
Nieoczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w płynie puchlinowym niezawierającym konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Stabilność przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected VEGF on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Zastępuje: MAB3734
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1116AB1876-IABS82
clone
VG1, monoclonal
clone
CH-10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c