Przejdź do zawartości
05-1106
Przeciwciało anty-IGF-IR, podjednostka β, klon 1-2
clone 1-2, from mouse, purified by affinity chromatography
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1-2, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
IGF-I i -II sygnalizują poprzez receptor IGF-I, który jest homologiczny do receptora insuliny. Receptor IGF-II o wysokim powinowactwie nie odgrywa bezpośredniej roli w sygnalizacji, ale reguluje stężenie wolnego IGF-II. IGF są zaangażowane we wzrost szkieletu i są niezbędne do zapobiegania apoptozie. Poziom wolnych IGF w surowicy jest utrzymywany na niskim poziomie dzięki działaniu białek wiążących IGF (IGFBP), które sekwestrują IGF. Nadekspresja IGFBP może indukować apoptozę, prawdopodobnie poprzez redukcję wolnego IGF; poziomy IGFBP są również zmienione w niektórych nowotworach. Receptor IGF-I nie jest tak mitogenny jak niektóre inne receptory czynników wzrostu, ale jego zdolność do aktywacji szlaku kinazy PI3 poprzez białka substratu receptora insuliny (IRS) ma kluczowe znaczenie dla pośredniczenia w przeżyciu komórek.
Rozpoznaje podjednostkę beta receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I (IGF-1R; ~140 kDa).
Immunogen
15-merowy peptyd odpowiadający a.a. 1323-1337 (Tyr-RKNERALPLPQSSTC) z C-końca podjednostki β ludzkiego IGF-1R.
Epitop: Między a.a. 1323-1337 IGF-1R
Application
Anti-IGF-IR Antibody, β-subunit, clone 1-2 jest przeciwciałem przeciwko IGF-IR do stosowania w WB, IH(P).
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne obrazy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała monoklonalnego IGF: Łożysko
Western Blot: Poprzednią partię tego przeciwciała stosowano w stężeniu 1-2 µg/ml przez 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostkę β receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I (IGF-1R). Nie wykazuje reakcji krzyżowej z receptorem insuliny. Jego epitop lokalizuje się między a.a. 1323-1337 IGF-1R. Zarówno IGF-1R, jak i receptor insuliny są syntetyzowane jako pojedynczy polipeptyd, który jest glikozylowany i proteolitycznie rozszczepiany w celu uzyskania podjednostek α i β, które są połączone disiarczkiem w konfiguracji β-α-α-β w dojrzałym receptorze. Podjednostka α jest całkowicie zewnątrzkomórkowa, podczas gdy podjednostka β obejmuje błonę.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w 10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek C2C12
Routinely evaluated by Western Blot on C2C12 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IGF-1 Receptor beta on 10 μg of C2C12 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB1123
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)