Merck
04-642-I
Przeciwciało anty-Ago2, klon 9E8.2
clone 9E8.2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
9E8.2, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
clone
9E8.2, monoclonal
Quality Segment
form
liquid
isotype
IgG1κ
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka argonaure-2 (Ago2).
Biochem/physiol Actions
Klon 9E8.2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko argonaute-2 (Ago2). Jego celem jest epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Preparation Note
1,0 ug/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych rozcieńczeń początkowych i/lub miana w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c