Merck
04-298
Przeciwciało przeciwko receptorowi IGF1 (CT), klon 7G11
clone 7G11, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
insulinopodobny czynnik wzrostu 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7G11, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7G11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1(3479)
General description
90 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący otaczające aminokwasy C-końca ludzkiego IGF1
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało przeciwko receptorowi IGF1 (koniec C), klon 7G11 wykrywa poziom receptora IGF1 (koniec C) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje C-koniec receptora IGF1
Physical form
100 g oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG liofilizowanej w 2-krotnym PBS zawierającym 0,09% azydku sodu, PEG i sacharozy.
Format: Oczyszczony
Późniejsza adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wielkości
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Rozpuścić przed użyciem. Rekonstytuować za pomocą 1 mlH2Oprzez 15 minut w temperaturze pokojowej. Odtworzone podwielokrotności należy przechowywać zamrożone w temperaturze -80°C. Rozmrożone podwielokrotności mogą być przechowywane w temperaturze 4°C przez okres do 3 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje nieleczony lizat A431 jako kontrolę pozytywną.
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)