Merck
04-1651
Królicze przeciwciało przeciwko mysim lekkim łańcuchom Ig lambda, klon RM110
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM110, monoclonal
Species reactivity:
mouse, rabbit
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
RM110, monoclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse, rabbit
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
General description
Mysz IgM Lambda
Application
Analiza ELISA: Specyficzność i reaktywność reprezentatywnej partii została potwierdzona analizami ELISA.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z łańcuchem lekkim lamda mysich immunoglobulin. Brak reaktywności krzyżowej z łańcuchem lekkim kappa, ludzką IgG, szczurzą IgG lub kozią IgG. Region Fc klonu RM110 został zaprojektowany w celu wyeliminowania wiązania receptora Fc.
Physical form
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Uwaga: Zmienność temperatury w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in nonreduced and reduced mouse IgG1κ and IgG1γ.
Western Blotting Analysis (WB): 0.2 μg/mL of this antibody detected Mouse Ig lambda light chain in nonreduced mouse IgG1γ.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c