Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM104, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
RM104, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
IgG myszy
Application
Analiza Western Blotting (WB): 0,2 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło mysie IgG w nieredukowanych (-) mysich immunoglobulinach.
Kategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe i kontrolne
Przeciwciała drugorzędowe i kontrolne
Podkategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe adsorbowane w celu podwójnego znakowania
Przeciwciała drugorzędowe adsorbowane w celu podwójnego znakowania
To królicze monoklonalne przeciwciało Rabbit Anti-Mouse IgG, klon RM104, nr kat. Nr kat. 04-1643 został zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i Western Blotting do wykrywania mysich IgG.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z regionem Fc wszystkich podklas mysich IgG. Brak reaktywności krzyżowej z mysimi IgM, IgA, IgE, ludzkimi IgG i szczurzymi IgG. Może reagować krzyżowo z kozią IgG. Region Fc RM104 został zaprojektowany w celu wyeliminowania wiązania receptora Fc.
Physical form
Format: Oczyszczony
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?