Przejdź do
04-1578
Przeciwciało przeciwko kinazie tyrozynowej Brutona (Btk), klon 10D11
clone 10D11, from mouse
Synonim(y):
Kinaza tyrozynowa agammaglobulinemii, kinaza progenitorowa komórek B, kinaza tyrozynowa agammaglobulinemii Brutona, kinaza tyrozynowa Brutona, kinaza tyrozynowa Brutona z dominującym niedoborem kinazy, kinaza tyrozynowo-białkowa BTK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10D11, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10D11, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BTK(695)
General description
Btk (kinaza tyrozynowa Brutona znana również jako BPK lub ATK) jest członkiem rodziny TEC niereceptorowych białkowych kinaz tyrozynowych, która obejmuje Bmx, Itk i TEC. BTK odgrywa kluczową rolę w aktywacji i rozwoju komórek B. Podobnie do interakcji Etk-TNFR2, Btk oddziałuje z Fas, członkiem rodziny TNFR zaangażowanym w apoptozę w sposób niezależny od ligandu. Mutacje w genie Btk zostały powiązane z poważnymi blokami rozwojowymi w ontogenezie ludzkich komórek B, prowadzącymi do agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X (XLA).
~77 kDa
Immunogen
Epitop: Wewnątrzkomórkowy
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Btk.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednie partie tego przeciwciała zostały zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji Btk w obecności 0,5% SDS. Nie zalecane do testów IP/kinaz.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Wykryj kinazę tyrozynową Brutona (Btk) za pomocą tego przeciwciała przeciw kinazie tyrozynowej Brutona (Btk), klon 10D11 zatwierdzony do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzką Btk, MW ~77 kDa.
Można wykryć białko o wyższej masie cząsteczkowej, które uważa się za fosforylowany gatunek Btk lub pokrewne białko.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Raji
Evaluated by Western Blot in Raji cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.05- 1 µg/mL of this antibody detected Btk on 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)