Przejdź do
04-1565
Przeciwciało anty-NSD1, klon 1NW-1A10
ascites fluid, clone 1NW-1A10, from mouse
Synonim(y):
koregulator 267 związany z receptorem androgenowym, N-metylotransferaza lizyny 3B, białko zawierające domenę SET wiążące NR, białko zawierające domenę SET wiążące receptor jądrowy 1, zespół Sotosa, białko zawierające domenę SET wiążące receptor jądrowy 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1NW-1A10, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
5
2140,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1NW-1A10, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nsd1(18193)
rat ... Nsd1(306764)
General description
NSD1 (znana również jako KMT3B) jest metylotransferazą histonową, która metyluje lizynę 36 histonu H3 i lizynę 20 histonu H4. NSD1 jest opisywany jako pośredni czynnik transkrypcyjny i w zależności od kontekstu komórkowego może negatywnie lub pozytywnie wpływać na transkrypcję. Ekspresja tego genu została opisana w mięśniach szkieletowych, nerkach, dorosłym i płodowym mózgu, grasicy i śledzionie. Heterozygotyczne mutacje i delecje genu NSD1 są związane z zespołem Sotosa, autosomalnym dominującym stanem charakteryzującym się makrocefalią, wysokim wzrostem, wydłużeniem twarzy, przyspieszonym starzeniem się kości i upośledzeniem umysłowym.
~ 300 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu NSD1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-NSD1, klon 1NW-1A10 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania NSD1, znanego również jako koregulator 267 związany z receptorem &rogenowym, N-metylotransferaza lizyny 3B, zostało zwalidowane w WB.
Używany do immunohistochemii na skrawkach parafinowych w Visser et al., (2012).
Używany do immunocytochemii fluorescencyjnej w Huang et al., (1998).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje NSD1.
Physical form
Nieoczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w wodobrzuszu niezawierającym konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek PC12
Evaluated by Western Blot in PC12 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected NSD1 on 10 µg of PC12 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0064324M5ABE490MABE191
description
ascites fluid, clone 1NW-1A10, from mouse
description
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 29D1, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
1NW-1A10, monoclonal
clone
1C12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
29D1, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)