Przejdź do
04-1556
Przeciwciało anty-MDM4, klon 7A8
clone 7A8, from mouse
Synonim(y):
Białko podwójnej minuty 4, białko związane z MDM4 1, białko wiążące p53 podobne do Mdm2, homolog białka wiążącego p53 Mdm4 (mysz), Mdm4, transformowana komórka 3T3 podwójna minuta 4, wiązanie p53
białko, Mdm4, transformowana komórka 3T3 podwójna minuta 4, białko wiążące p53 pr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7A8, monoclonal
Application:
WB
Citations:
3
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7A8, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
General description
MDM4 (czasami określany jako MDMX) jest członkiem rodziny białek MDM. Wiadomo, że hamuje zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę, w których pośredniczą p53 i p73. MDM4 ulega amplifikacji lub nadekspresji w 10-20% guzów i 65% siatkówczaków. Białko o pełnej długości ma znaczną homologię do MDM2 i może również wiązać się i hamować p53. Zarówno w przypadku MDM2, jak i MDM4, ta interakcja z p53 zachodzi poprzez domenę wiążącą zlokalizowaną w N-końcowym regionie białka. Inne podobne domeny obejmują C-końcowy motyw palca RING. Chociaż białka te mają podobne domeny, MDM2 i MDM4 nie są nadmiarowymi inhibitorami p53, ponieważ normalny poziom jednego z nich nie kompensuje utraty drugiego. Najnowsze dowody sugerują komplementarne działania tych białek, przy czym MDM4 reguluje aktywność p53, a MDM2 odgrywa kluczową rolę w stabilności p53.
~ 80/27 kDa Zaobserwowano. Istnieje wiele form dla MDM4. Zgłoszono do 7 różnych wariantów. Pełna długość MDM4 wynosi ~80 kDa Krótka forma MDM4 (MDM4-S) migruje w przybliżeniu 17 i 27 kDa (R. Rallapalli, G. Strachan, B. Cho, W. Mercer‡ i DJ. Hall, 1999, A Novel MDMX Transcript, THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 274(12), 8299-8308).
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane His odpowiadające mysiemu MDM4.
Epitop: Nieznany
Application
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Apoptoza - Dodatkowe
Użyj przeciwciała anty-MDM4, klon 7A8 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania MDM4 znanego również jako białko podwójnej minuty 4, białko związane z MDM4 1, białko wiążące p53 podobne do Mdm2, homolog białka wiążącego p53 Mdm4 (mysz).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje MDM4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)