Merck
04-1525
Przeciwciało anty-TAFII250, klon 6B3
clone 6B3, from mouse
Synonim(y):
Cell cycle gene 1 protein, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 250kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II,
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6B3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAF1(6872)
General description
Czynnik 250 związany z białkiem wiążącym TATA (TAFII250) jest największą podjednostką czynnika transkrypcyjnego TFIID. Badania wykazały, że TAFII250 ma domeny serynowo-treoninowe, które mogą autofosforylować i transfosforylować dużą podjednostkę TFIIF. Nowsze badania wykazały, że TAFII250 jest również acetylotransferazą histonów, co sugeruje, że koaktywatory transkrypcyjne mogą również odgrywać rolę w kierowaniu aktywności acetylacji do promotorów.
Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 212 kDa, jednak białko jest zwykle obserwowane w paśmie 250 kDa.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Ludzki TAFII250
Application
Immunoprecypitacja
Cytowany przez zewnętrzną grupę badawczą przy użyciu reprezentatywnej partii. Patrz Hilton, H.L., et. al (2005) Mol. Cell. Bio. 25(10):4321-4332.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-TAFII250, klon 6B3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania TAFII250, znanego również jako białko genu 1 cyklu komórkowego i zostało zatwierdzone w WB, ICC, IHC i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje TAFII250.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected TAFII250 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)