Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
23C7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
23C7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRMT5(10419)
General description
W metylacji argininy białek pośredniczy rodzina enzymów PRMT (Protein-Arginine Methyl Transferase), które są ważne w transdukcji sygnału, transkrypcji, transporcie RNA i splicingu. PRMT są podzielone na dwa typy zdefiniowane przez ich aktywność. PRMT typu I (w tym PRMT 1, 3, 4 i 6) charakteryzują się tworzeniem asymetrycznych dimetylowanych reszt argininy. PRMT typu II, które obejmują tylko PRMT5, są zdefiniowane przez tworzenie symetrycznych dimetylowanych reszt argininy. Substraty dla PRMT5 obejmują podstawowe białko mieliny (MBP) oraz spliceosomalne białka D1 i D3. PRMT5 (znany również jako Skb1Hs/JBP1) występuje w postaci kompleksów homooligomerycznych, które obejmują dimer i tetramer. Homooligomeryzacja PRMT5 odgrywa ważną rolę w jego zdolności do metylacji białka MBP.
~72 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu PRMT5.
Application
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Metabolizm i wiązanie białek RNA
Białka modyfikujące histony
Metabolizm i wiązanie białek RNA
Zastosuj przeciwciało anty-PRMT5, klon 23C7 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowane w WB do wykrywania PRMT5 znanego również jako białko wiążące ICCln 72 kDa, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, białko wiążące Jak 1, homolog SKB1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje PRMT5.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in K562 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PRMT5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PRMT5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE551
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?