Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 631,00 zł |
25 mg | Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Nazwa produktu
Kalpeptyna, A cell-permeable calpain inhibitor (ID50 = 52 nM for calpain-1; ID50 = 34 nM for calpain-2; ID50 = 138 nM for papain).
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry27, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Shiba, E., et al. 1996. Anticancer Res. 16, 773.
Pinter, M., et al. 1994. Neurosci. Lett. 170, 91.
Saito, K., and Nixon, R.A. 1993. Neurochem. Res. 18, 231.
Tsujinaka, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.153, 1201.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalpeptyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?