Przejdź do
03-0207-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human PD-1
Used for ultrasensitive quantification of Human PD-1 in human serum and plasma
Synonim(y):
Zestaw do zliczania pojedynczych cząsteczek PD-1, ultraczuły test immunologiczny PD-1, zestaw do testu immunologicznego PD-1, zestaw do oznaczania białka programowanej śmierci komórki 1, zestaw PD-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
4770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human PD-1,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human PD-1 in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
parameter
50 μL sample volume (diluted 2-fold in standard diluent)
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Białko programowanej śmierci komórki 1 (PD-1), CD279, jest białkiem błonowym typu I występującym w limfocytach T, limfocytach B i makrofagach, które wiąże ligand programowanej śmierci komórki 1 i 2 (PD-L1 i PD-L2). PD-1 występuje zarówno w formie rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej. PD-1 reguluje odpowiedź immunologiczną organizmu poprzez różne szlaki, obniżając aktywność układu odpornościowego i hamując aktywność zapalną komórek T. PD-1 odgrywa rolę w nowotworach, chorobach autoimmunologicznych, odpowiedzi immunologicznej na wirusy oraz w szlakach immunologicznych związanych z naprawą mózgu. Jako immunologiczny punkt kontrolny, PD-1 promuje apoptozę swoistych antygenowo limfocytów T w węzłach chłonnych i zmniejsza apoptozę limfocytów T regulatorowych. Blokery szlaku PD-1 zostały zatwierdzone jako leki przeciwnowotworowe.
Kategoria badań: Rak
Podkategoria badań: Immunoonkologia
Application
Immuno-Oncology
Features and Benefits
Zestaw SMC® zawiera:
  • Dokładne i powtarzalne działanie na najnowocześniejszym ultraczułym systemie immunologicznym SMCxPRO®.
  • Kompatybilność ze zautomatyzowaną obsługą cieczy
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 3,470 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 870-3,000,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 107% Plasma: 83%
  • Recovery: Serum: 93% Plasma 83%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although PD-1 was detectable in rat, mouse, monkey, and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)