Merck
03-0199-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human NPTX2
Used for ultrasensitive quantification of Human NPTX2 in human serum, plasma and cerebrospinal fluid (CSF)
Synonim(y):
Test immunologiczny NPTX2 o wysokiej czułości, Zestaw do testu immunologicznego pentraksyny neuronalnej 2, Zestaw do zliczania pojedynczych cząsteczek NPTX2,
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human NPTX2,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human NPTX2 in human serum, plasma and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw immunologiczny Human NPTX2 do ilościowego oznaczania NPTX2 w ludzkiej surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.
Application
NeuroscienceNeurological DisordersNeuronal & Glial Markers
Features and Benefits
  • Ultrasensitive Detection: Detects NPTX2 at femtogram per milliliter levels in serum, plasma and CSF.
  • Improved Signal Fidelity: Expanded dynamic range and higher signal-to-noise deliver consistent, accurate results.
  • Familiar Sandwich Format: Uses a standard sandwich immunoassay that ELISA-trained labs can adopt easily while maintaining high sensitivity for Aβ1-42.
  • Automation-compatible Design: Engineered for seamless integration with automated liquid-handling platforms to streamline workflows and reduce manual steps. Dedicated Technical Support: Backed by experts experienced in SMC® assay technology.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 580 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 290-1,000,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 93% Plasma: 104% CSF: 97%
  • Recovery: Serum: 99% Plasma: 104% CSF: 99%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although NPTX2 was detectable in non-human primate (rhesus macaque and cynomolgus monkey), feline, rat, mouse, and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B