Przejdź do
03-0191-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzki IFN-β1
Used for ultrasensitive quantification of Human IFNβ1 in human serum and plasma
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny interferonu beta-1, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek interferonu beta-1, Zestaw do testu immunologicznego interferonu beta-1, Zestaw do testu immunologicznego interferonu β-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzki IFN-β1,
description
0.07-0.30 pg/mL, refer to CoA for lot-specific LLOQ, Used for ultrasensitive quantification of Human IFNβ1 in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
relevant disease(s)
infectious diseases; autoimmune diseases; neurodegenerative disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Należący do rodziny interferonów typu I glikoproteinowych przekaźników wtórnych, ludzki interferon beta (IFN-β1) został powiązany z aktywnością przeciwwirusową jako czynnik wydzielany z zakażonych komórek, który pośredniczy we wrodzonej odporności sąsiednich komórek. Ponadto IFN-β1 był również wykorzystywany w leczeniu stwardnienia rozsianego (MS) ze względu na jego zdolność do łagodzenia stanu zapalnego w ośrodkowym układzie nerwowym w tej chorobie.
Zestaw SMC® Human IFN-β1 High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease / Neurodegenerative Diseases / Neurodegenerative Medicine / Virology / Infectious Diseases - Viral / Immunological Signaling
Features and Benefits
Ten nowy, usprawniony zestaw posiada następujące funkcje:
  • Ulepszone opcje przygotowania próbki i inkubacji
  • Liofilizacja standardu zapewnia zestaw w jednym stanie przechowywania
  • Zwiększone objętości odczynników w celu dostosowania do automatyzacji
  • Zatwierdzony do pracy na SMCxPRO® i Erenna
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 150 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 70-170,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 108% Plasma: 108%
  • Recovery: Serum 88% Plasma: 93%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
  • Assay Buffer
  • IFN-β1 Coated Beads
  • Standard Diluent
  • IFN-β1 Detection Antibody
  • IFN-β1 Standard
  • 10X Wash Buffer
  • Buffer D
  • Elution Buffer B
Although IFNβ1 was detectable in non-human primate, rat, mouse, feline, and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B