Merck
03-0181-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzki IFN-γ
Used for ultrasensitive quantification of Human IFNɣ in human serum and plasma
Synonim(y):
IFN gamma Single Molecule Counting kit, IFN gamma ultrasensitive immunoassay, interferon gamma immunoassay, interferon immunoassay kit
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzki IFN-γ,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human IFNɣ in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Interferon gamma jest cytokiną prozapalną wytwarzaną przez aktywowane limfocyty T i komórki naturalnych zabójców. Jest ważny w aktywacji makrofagów i ekspresji MHC i odgrywa kluczową rolę zarówno w stanach zapalnych, jak i chorobach autoimmunologicznych, zwiększając prezentację antygenu, zwiększając ruch leukocytów oraz wpływając na proliferację i apoptozę komórek.
Zestaw SMC® Human IFN-γ High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease
Features and Benefits
  • Ultra-Sensitive Detection of IFN-γ: Enables precise quantification of low-level IFN-γ, critical for studying early immune activation, cytokine signaling, and therapeutic response.
  • Application in Autoimmune and Inflammatory Disease Research: Supports mechanistic studies of inflammation and immune regulation, including diseases like multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, and Castleman disease.
  • High Precision and Recovery: Intra-assay CV <15%, inter-assay CV <20%, and recovery rates of 98% in plasma and 104% in serum. Ensures reliable and reproducible data, critical for longitudinal studies, and biomarker validation.
  • Specificity for Human IFN-γ: Provides accurate quantification of IFN-γ, supporting mechanistic studies of Th1 responses, macrophage activation, and MHC expression.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 30 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 20-25,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 96% Plasma: 100%
  • Recovery: Serum: 104% Plasma: 98%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although IFN-γ was detectable in non-human primate, mouse, rat, canine and feline samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B