Merck
01-125-M
Nerve Growth Factor 2.5s mouse
recombinant, expressed in male mouse submaxillary glands, suitable for cell culture
Synonim(y):
NGF-2.5S
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Recombinant:
expressed in (Male mouse submaxillary glands)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Białko NGF 2.5S, mysz,
recombinant
expressed in (Male mouse submaxillary glands)
Quality Segment
purified by
filtration through 0.2μm medium
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
mouse ... NTF3(18205)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P20783 # Wydaje się promować przeżycie trzewnych i proprioceptywnych neuronów czuciowych.
ROZMIAR: 257 aminokwasów; 29355 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wydzielana.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Mózg i tkanki obwodowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P20783 ## Należy do rodziny NGF-beta.
Physical form
Liofilizowany.
Analysis Note
Routinely evaluated in a biological activity assay.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)