Kluczowe dokumenty
MAT239353084
Matrix Scientific
2-Amino-1-benzyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
About This Item
mp
175-179
Iupac Name
2-amino-1-benzyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C24H19N3/c25-16-21-22(19-12-6-2-7-13-19)23(20-14-8-3-9-15-20)27(24(21)26)17-18-10-4-1-5-11-18/h1-15H,17,26H2
Klucz InChI
GXIMOGHICAZEKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/045859.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)