Merck
KEY267019955
Key Organics / BIONET
3H-spiro[1,3-benzothiazole-2,1'-cyclopentane]
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
50 - 52
Iupac Name
3H-spiro[benzo[d]thiazole-2,1'-cyclopentane]
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-2-6-10-9(5-1)12-11(13-10)7-3-4-8-11/h1-2,5-6,12H,3-4,7-8H2
Klucz InChI
VOYZBGVSNIQACE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0710
Melting Point
50 - 52
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0710
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)