Merck
ENA346974902
Enamine
1-(3-tert-butyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.69
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
1-(3-tert-butyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3O.ClH/c1-5(9)6-10-7(11-12-6)8(2,3)4;/h5H,9H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
HFVKQKKEACYYLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95172
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95172
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)