Merck
ENA018109190
Enamine
methyl 4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
211-214
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-6-4-2-3-5-7(6)9(13)12-11-8/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
MKUYKCWVZJBMOA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05980
Melting Point
211-214
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05980
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)