Merck
COMH6E40A3EC
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
Synonim(y):
2,3-di-O-acetyl-1,5-anhydro-4-deoxy-D-erythro-pent-4-enitol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.19
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H12O5/c1-6(10)13-8-3-4-12-5-9(8)14-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
Inchi Key
OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
Storage temp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2331
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)