Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
Inchi Key
PNKROOMAIQEIAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-5-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?