Merck
COM517298104
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-phenylphenol
Synonim(y):
5-bromo[1,1'-biphenyl]-3-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H9O1Br1
Masa cząsteczkowa:
249.11
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H9BrO/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H
Inchi Key
JCQWHMKUEMXGQC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)